Beschreibung
- Erhältlich in 3 Größen: 30 Ml, 100 ml, und 250 ml
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Anforderungen
- Nach BS EN 14254 auf eine sichere, leckagefreie Leistungsfähigkeit geprüft
- Griff lässt sich nach der Probenahme für einen einfachen Transport abbrechen
- Die lange Grifflänge eignet sich für die meisten Probenahmeanwendungen
- Auswahl zwischen transparentem und blauem Polystyrol
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schöpflöffel |
| Beschreibung | Einzeln verpackt |
| Verschlussmaterial | Metall |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Klar |
| Menge | 50/Pckg. |
| Länge (metrisch) | 385 mm |