Learn More
Indol-3-essigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pflanzliches Wachstumshormon eingesetzt und ist ein Induktor der Zelllängung und -teilung, der nachweislich unkontrolliertes Wachstum verursacht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, DMSO und Chloroform (sparsam). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei -20 °C lagern. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pflanzliches Wachstumshormon eingesetzt und ist ein Induktor der Zelllängung und -teilung, der nachweislich unkontrolliertes Wachstum verursacht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, DMSO und Chloroform (sparsam). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei -20 °C lagern. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indole-3-acetic acid |
Schmelzpunkt | ∼167°C (decomposition) |
Flammpunkt | 171°C (339°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 143358 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,4964 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water. |
Formelmasse | 175.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |