Learn More
Indole-3-carbinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452509
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16452509 1 g 1 Gramm
16451496 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452509 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0170
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-carbinol
CAS 700-06-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9NO
Menge 1 g
Synonym I3C 3-Indolemethanol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (679.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Formelmasse 147.17
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death