Learn More
INF39, MedChemExpress
Description
INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | INF39 |
| CAS | 866028-26-4 |
| Farbe | Colorless |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H13ClO2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (445.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCC)C(CC1=CC=CC=C1Cl)=C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.68 |
| Formelmasse | 224.68 |
| Show More |