Learn More
Influenza A H7N7 Hemagglutinin Rabbit anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Marke:  Novus Biologicals NBP3-06704-5PLATES
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18359253
  • 438.00 € / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H7N7 Hemagglutinin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H7N7 Hemagglutinin
HRP
5 Plates
Virus
Antibody Pairs
ELISA
Rabbit
RUO
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.