Learn More
Influenza A H7N7 Hemagglutinin Rabbit anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
438.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
Antigen Influenza A H7N7 Hemagglutinin
Anwendungen ELISA
Konjugat HRP
Wirtsspezies Rabbit
Regulatorischer Status RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18359253
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06704-5PLATES
5 Plates
438.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18372412
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP3-06704-15PLATES
15 Plates
1075.00 €
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H7N7 Hemagglutinin
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H7N7 Hemagglutinin
HRP
RUO
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
ELISA
Rabbit
Virus
Antibody Pairs