Learn More
Influenza A H7N7 Hemagglutinin Rabbit anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
438.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H7N7 Hemagglutinin |
|---|---|
| Anwendungen | ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18359253
|
Novus Biologicals
NBP3-06704-5PLATES |
5 Plates |
438.00 €
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18372412
|
Bio-Techne
NBP3-06704-15PLATES |
15 Plates |
1075.00 €
15 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H7N7 HemagglutininSpezifikation
| Influenza A H7N7 Hemagglutinin | |
| HRP | |
| RUO | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Antibody Pairs |