Learn More
Influenza A H7N7 Hemagglutinin Rabbit anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Marke: Bio-Techne NBP3-06704-15PLATES
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H7N7 Hemagglutinin
Spezifikation
| Influenza A H7N7 Hemagglutinin | |
| HRP | |
| 15 Plates | |
| Virus | |
| Antibody Pairs |
| ELISA | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |