Learn More
Influenza A H7N7 Neuraminidase Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
459.00 €
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H7N7 Neuraminidase |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18365224
|
Novus Biologicals
NBP3-14650-100UL |
100 μg |
459.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Influenza A H7N7 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H7N7 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpezifikation
| Influenza A H7N7 Neuraminidase | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H7N7 (A/Netherlands/219/2003) Neuraminidase/ NA (AAR11367.1; His36-Ser471) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |