Learn More
Invitrogen™ Influenza A H7N9 NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (705)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
159.00 € - 429.00 €
Spezifikation
Antigen Influenza A H7N9 NP
Klon 705
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30535288
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560324
100 μL
429.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30535244
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560325
20 μL
159.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Has cross-reactivity in ELISA with: H7N9 (A/Anhui/1/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/1/2013) NP.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H7N9 NP
1 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with no preservative
Primary
Protein A
705
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Virus
Recombinant Influenza A H7N9 NP protein.