Learn More
Invitrogen™ Influenza A H7N9 NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (705)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
159.00 € - 429.00 €
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H7N9 NP |
|---|---|
| Klon | 705 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Anwendungen | ELISA |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30535288
![]() |
Invitrogen™
MA560324 |
100 μL |
429.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30535244
|
Invitrogen™
MA560325 |
20 μL |
159.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Has cross-reactivity in ELISA with: H7N9 (A/Anhui/1/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/1/2013) NP.
Spezifikation
| Influenza A H7N9 NP | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with no preservative | |
| Primary | |
| Protein A |
| 705 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Virus | |
| Recombinant Influenza A H7N9 NP protein. | |
| Antibody |