missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ING4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-38196-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ING4 Polyclonal antibody specifically detects ING4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| ING4 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| candidate tumor suppressor p33 ING1 homolog, inhibitor of growth family, member 4, inhibitor of growth protein 4, MGC12557, my036, p29ING4brain my036 protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-249 of human ING4 (NP_001121054.1).,, Sequence:, MAAGMYLEHYLDSIENLPFELQRNFQLMRDLDQRTEDLKAEIDKLATEYMSSARSLSSEEKLALLKQIQEAYGKCKEFGDDKVQLAMQTYEMVDKHIRRLDTDLARFEADLKEKQIESSDYDSSSSKGKKKGRTQKEKKAARARSKGKNSDEEAPKTAQKKLKLVRTSPEYGMPSVTFGSVHPSDVLDMPVDPNEPTYCLCHQVSYGEMIGCDNPDCSIEWFHFACVGLTTKPRGKWFCPRCSQERKKK | |
| 100 μL | |
| Chromatin Research, Tumor Suppressors | |
| 51147 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur