Learn More
ING4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ING4
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30227361
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38196-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30227074
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38196-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ING4 Polyclonal antibody specifically detects ING4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
ING4
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Chromatin Research, Tumor Suppressors
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
51147
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
candidate tumor suppressor p33 ING1 homolog, inhibitor of growth family, member 4, inhibitor of growth protein 4, MGC12557, my036, p29ING4brain my036 protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-249 of human ING4 (NP_001121054.1).,, Sequence:, MAAGMYLEHYLDSIENLPFELQRNFQLMRDLDQRTEDLKAEIDKLATEYMSSARSLSSEEKLALLKQIQEAYGKCKEFGDDKVQLAMQTYEMVDKHIRRLDTDLARFEADLKEKQIESSDYDSSSSKGKKKGRTQKEKKAARARSKGKNSDEEAPKTAQKKLKLVRTSPEYGMPSVTFGSVHPSDVLDMPVDPNEPTYCLCHQVSYGEMIGCDNPDCSIEWFHFACVGLTTKPRGKWFCPRCSQERKKK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.