Learn More
MedChemExpress Ingenol
Artikelnummer. 16459148
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16459148 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459148 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0865
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 348.43 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.17%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (-)-Ingenol
Ziel PKC