Learn More
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472559
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472559 1 mg -
16471558 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472559 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0871
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ingenol-3,4,5,20-diacetonide
CAS 77573-44-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H36O5
Menge 1 mg
Synonym Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide
SMILES O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C
Molekulargewicht (g/mol) 428.56
Formelmasse 428.56
Reinheit (%) 98.19%
Güte Research
Physikalische Form Solid