Learn More
INH6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16404376
Marke: Medchem Express HY100541
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material INH6
Physikalische Form Solid
CAS 1001753-24-7
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18N2OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 322.42
Formelmasse 322.42
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.