Learn More
INH6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16449636 50 mg
16423078 10 mg
16404376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material INH6
Physikalische Form Solid
CAS 1001753-24-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18N2OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 322.42
Formelmasse 322.42
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research