Learn More
Standard zur Überprüfung der anfänglichen Kalibrierung I für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Geräteprüfstandard mit mehreren Elementen 1 für ICP-MS, 125 ml, Claritas PPT™ Gütegrad, 10 µg/ml, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Marke: SPEX Certiprep CL-ICV-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Instrument Check Multi-Element Standard für ICP-MS
- 10 μg/ml-Konzentration
- 125 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Standard für die Erstkalibrierungsüberprüfung 1 | |
Komponenten in 5 % HNO3/tr. Weinsäure: Ag •10 μg/ml Al •10 μg/ml As •10 μg/ml Ba •10 μg/ml Be •10 μg/ml Ca •1000 μg/ml Cd •10 μg/ml Co •10 μg/ml Cr •10 μg/ml Cu •10 μg/ml Fe •1000 μg/ml K •1000 μg/ml Mg •1000 μg/ml Mn •10 μg/ml Mo •10 μg/ml Na •1000 μg/ml Ni •10 μg/ml Pb •10 μg/ml Sb •10 μg/ml Se |
|
5 % HNO3/tr Weins. Säure | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Claritas PPT™ | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch