Learn More
Restek™ Inlet Liners for Split Injection
Artikelnummer. p-2386354
Encompass_Preferred
Click to view available options
Deaktivierung:
Basis deaktiviert
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 13174382
Marke: Restek™ 21023211.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fully deactivated to prevent degradation or adsorption of active compounds
  • Designed with mixing chambers and tortuous flow paths to fully vaporize samples into a homogenous vapor cloud before reaching split point
  • Wool packing traps nonvolatile residue and prevents column contamination when analyzing dirty samples
  • Liners with Siltek™-deactivated surface offer high temperature stability, better durability and low bleed
  • O.D. × L of all liners: 6.3 × 78.5mm; I.D. 4mm
Split liners with wool
  • Provide a large surface area to deliver a uniform vapor cloud to the split point
  • Economical and reproducible performance
  • Compatible with Agilent™ 7673 autosampler
Precision™ liners
  • Offer high reproducibility and maximum vaporization
  • Wool placed at the injection point helps wipe the needle during injection and stays in position during pressure pulses and injection
†To order pack quantities, contact your Customer Service Representative.
Spezifikation
Deaktivierung Basis deaktiviert
Geometrie Precision
Menge 5/Pk.
Länge (metrisch) 7.85 cm
Verpackungsmaterial Deactivated Wool
Product Type Inlet Liner
Innendurchmesser (metrisch) 4.0 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets
Auskleidungsmaterial Borosilikatglas
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.