Learn More
Cole-Parmer™ InnoCal™ Neukalibrierungsbericht für Kalibriermasse 101 g bis 1 kg
Der Bericht listet die zum Zeitpunkt der Kalibrierung vorhandenen Umgebungsbedingungen auf
Marke: Cole-Parmer™ 17108-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bietet Rückverfolgbarkeit auf NIST
- Massenkalibrierungen werden von einem ISO 17025-akkreditierten Subunternehmer durchgeführt
- InnoCal, unser internes ISO 17025-akkreditiertes Labor, verwaltet diesen vertraglich vereinbarten Service für unsere Kunden und stellt sicher, dass die strengsten Qualitätsanforderungen eingehalten werden
- Kalibrierberichte werden direkt an den Kunden ausgegeben, nachdem die eingehende Prüfung durch das Messpersonal von InnoCal durchgeführt wurde
- Alle gemeldeten Messungen sind auf SI-Einheiten rückführbar
Spezifikation
Bietet Rückverfolgbarkeit auf NIST | |
Rekalibierungsbericht |