Learn More
INO80C Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561869
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15779671
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GYGASKKKKA SASSFAQGIS MEAMSENKMV PSEFSTGPVE KAAKPLPFKD PNFVHSGHGG AVAGKKNRT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 87%.
INO80C is a proposed core component of the chromatin remodeling INO80 complex which is involved in transcriptional regulation, DNA replication and probably DNA repair.
Spezifikation
Spezifikation
INO80C
Polyclonal
Unconjugated
INO80C
C18orf37; hIes6; IES6; IES6 homolog; INO80 complex subunit C; INO80C
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
125476
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6PI98
INO80C
Recombinant protein corresponding to Human INO80C