Learn More
Inosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488858 10 g -
16472489 1 g 1 Gramm
16468976 100 g -
16453836 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488858 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0092
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.
Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inosine
CAS 58-63-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O5
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (93.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
Formelmasse 268.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism