Learn More
INPP5F Antibody (OTI1D4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen INPP5F
Klon OTI1D4
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306156
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45038-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306631
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45038-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
INPP5F Monoclonal antibody specifically detects INPP5F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
INPP5F
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
22876
IgG1
>95%
Antibody
OTI1D4
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.36, FLJ13081, hSac2, Inositol polyphosphate 5-phosphatase F, inositol polyphosphate-5-phosphatase F, KIAA0966MGC59773, MGC131851, phosphatidylinositide phosphatase SAC2, Sac domain-containing inositol phosphatase 2, Sac domain-containing phosphoinositide 5-phosphatase 2, SAC2MSTPO47
Full length human recombinant protein of human INPP5F (NP_055752) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.