Learn More
behr Labor-Technik™ CSB nach DIN 38409 H 41: Einsatz-/ Aufsatzgestell für CSB 12/E und CSB 12/B
COD-Einsatz/Bügelgestell gewährleisten eine sichere Probenbehandlung – der Anwender kommt nicht mit den Reaktionsgefäßen in Berührung – und ermöglichen den Transport der Probe im Transportständer TS
Marke: behr Labor-Technik™ B00217858
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Rahmen mit Einsatz/Gabel | |
Einsatz/Bügelgestell für CSB 12/E | |
Für CSB-Bestimmung Typ E 12/B Beschreibung Einsatz/Deckelgestell f=Für 12 CSB/E |
|
1/Packung |