Learn More
ITGB1 Monoclonal Antibody (MEM-101A), Alexa Fluor™ 488, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen CD2920
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
Artikelnummer. 10507784
  • 418.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Based on our testing, publications, and results reported from customers, the Alexa Fluor® 488 dye provides the best fluorescein (FITC) substitute.
ITGB1 Monoclonal antibody specifically detects ITGB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
ITGB1, CD29
Monoclonal
Alexa Fluor 488
ITGB1
4633401G24Rik; AA409975; AA960159; Beta OL; beta oligodendroglia; CD29; CSAT antigen; ENSMUSG00000051907; Fibronectin receptor subunit beta; FNRB; Glycoprotein IIa; Gm9863; gpIIa; integrin beta 1; integrin beta 1 (fibronectin receptor beta); integrin beta 1A precursor; Integrin beta1; integrin beta-1; integrin beta-1 subunit; integrin beta1D; integrin precursor; integrin subunit beta 1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin VLA-4 subunit beta; integrin, beta 1; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; ITGB1; JG22 antigen; MDF2; MSK12; RGD-receptor; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta; VLAB; VLA-BETA
Mouse
Affinity chromatography
ASR
3688
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
MEM-101A
PBS with 4mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
P05556
ITGB1
Human CD29
500 μL