Learn More
Intepirdine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16456446 100 mg -
16452177 50 mg -
16446038 10 mg -
16408647 5 mg 5 Milligramm
16403426 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16456446 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14339
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Intepirdine (SB742457) is a highly selective 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.63; exhibits >100-fold selectivity over other receptors.
Intepirdine (SB742457) is a highly selective 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.63
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Intepirdine
CAS 607742-69-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19N3O2S
Menge 100 mg
Synonym SB-742457 GSK-742457 RVT-101
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (141.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC(C=CC=C3N4CCNCC4)=C3N=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.44
Formelmasse 353.44
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration