Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Auf Polyamin basierendes Transfektionsmittel nicht tierischen Ursprungs zur Verwendung in Transfektionszellen während der Subkultivierung—spart Zeit ohne die Toxizität zu erhöhen
Marke: Invitrogen™ AM4503M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beinhaltet: Lieferung in einem Röhrchen mit 0.4 ml.
Beschreibung
- Für ein erfolgreiches siRNA-Experiment sind das geeignete Transfektionsmittel für Ihre Zellen und ein für die siRNA-Abgabe optimiertes Transfektionsmittel erforderlich
- Die Effizienz, mit der verschiedene Transfektionsreagenzien Nukleinsäuren liefern, kann je nach Typ der zu transfizierenden Nukleinsäure (RNA vs. DNA, einsträngig vs. doppelsträngig) und den verwendeten Zellen erheblich variieren
Begleitprodukte:
- siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (Herst.- Nr. AM4511 und AM4510), eine kationische und neutrale Lipidmischung, ist ebenfalls erhältlich
- Um zu prüfen, welches Transfektionsmittel am besten mit Ihrem System kompatibel ist, wird das Silencer™ siRNA Transfection II Kit (Herst.- Nr. AM1631), das die zwei verschiedenen Transfektionsmittel und Kontrollen für die Transfektionsoptimierung enthält, empfohlen
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Primärzellen, etablierte Zelllinien | |
siPORT™Amine Transfection Agent, Serum Compatible with manual | |
Store at 4°C. | |
Yes |
Synthetic siRNA | |
1 ml | |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
Ambion™, siPORT™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.