Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Click to view available options
Menge:
400 μl
1 ml
Produkttyp:
Transfektionsmittel
Transfektionsreagenz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Lieferung in einem Röhrchen mit 0.4 ml.
- Für ein erfolgreiches siRNA-Experiment sind das geeignete Transfektionsmittel für Ihre Zellen und ein für die siRNA-Abgabe optimiertes Transfektionsmittel erforderlich
- Die Effizienz, mit der verschiedene Transfektionsreagenzien Nukleinsäuren liefern, kann je nach Typ der zu transfizierenden Nukleinsäure (RNA vs. DNA, einsträngig vs. doppelsträngig) und den verwendeten Zellen erheblich variieren
Begleitprodukte:
- siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (Herst.- Nr. AM4511 und AM4510), eine kationische und neutrale Lipidmischung, ist ebenfalls erhältlich
- Um zu prüfen, welches Transfektionsmittel am besten mit Ihrem System kompatibel ist, wird das Silencer™ siRNA Transfektion II Kit (Herst. Nr. AM1631), das die zwei verschiedenen Transfektionsmittel und Kontrollen für die Transfektionsoptimierung enthält, empfohlen
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Zelltyp | Primärzellen |
| Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
| Probentyp | Synthetische siRNA |
| Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Produktlinie | Ambion, siPORT |
| Produkttyp | Transfektionsreagenz |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.