Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Artikelnummer. p-4924023
Click to view available options
Menge:
400 μl
1 ml
Produkttyp:
Transfektionsmittel
Transfektionsreagenz
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10601196
Marke: Invitrogen™ AM4502
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Lieferung in einem Röhrchen mit 0.4 ml.
Auf Polyamin basierendes Transfektionsmittel nicht tierischen Ursprungs zur Verwendung in Transfektionszellen während der Subkultivierung—spart Zeit ohne die Toxizität zu erhöhen
  • Für ein erfolgreiches siRNA-Experiment sind das geeignete Transfektionsmittel für Ihre Zellen und ein für die siRNA-Abgabe optimiertes Transfektionsmittel erforderlich
  • Die Effizienz, mit der verschiedene Transfektionsreagenzien Nukleinsäuren liefern, kann je nach Typ der zu transfizierenden Nukleinsäure (RNA vs. DNA, einsträngig vs. doppelsträngig) und den verwendeten Zellen erheblich variieren
Begleitprodukte:
  • siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (Herst.- Nr. AM4511 und AM4510), eine kationische und neutrale Lipidmischung, ist ebenfalls erhältlich
  • Um zu prüfen, welches Transfektionsmittel am besten mit Ihrem System kompatibel ist, wird das Silencer™ siRNA Transfektion II Kit (Herst. Nr. AM1631), das die zwei verschiedenen Transfektionsmittel und Kontrollen für die Transfektionsoptimierung enthält, empfohlen
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Zelltyp Primärzellen
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Probentyp Synthetische siRNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie Ambion, siPORT
Produkttyp Transfektionsreagenz
Menge 400 μl
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Nasseis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.