Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Serum Kit, 0.2-1 mL
Kit enthält die erforderlichen Reagenzien
Marke: Invitrogen™ CS11040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beinhaltet: ChargeSwitch Lysepuffer (L19)
ChargeSwitch Magnetische Beads
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
ChargeSwitch Reinigungspuffer (N7)
ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Benötigt : Verwendung von magnetischem Zubehör.
Beschreibung
- Genomische DNA für Hochleistungs-PCR
- Höhere Empfindlichkeit und Skalierbarkeit als Silika-basierte Methoden
- Reinigt DNA, sodass sie frei von enzymatischen Inhibitoren ist
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl-1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA 1 ml-Serumkits sind im Lieferzustand ungekühlt. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Quantitative Real-Time PCR (qPCR), PCR | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
100 µl -1 ml-Blutproben (mittelgroß) | |
gDNA Serumkit | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Blut | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
50 Aufreinigungen | |
ChargeSwitch™ | |
50 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.