Learn More
Invitrogen™ Competent Cell Sampler
Beschreibung
Beinhaltet
Der Probenehmer für kompetente Zellen enthält zwei Transformationen von je vier Stämmen chemisch kompetenter Zellen im One-Shot™ Format.
- One Shot™ Mach1™ T1R, (Kat.- Nr. C862003), ist der am schnellsten wachsende chemisch kompetente Stamm, der derzeit erhältlich ist. Mach1™ T1R-Kolonien sind innerhalb von acht Stunden nach dem Plattieren Ihrer Transformation deutlich sichtbar. Aus einer Übernachtkolonie können nach nur vier Stunden Wachstum Minipreps durchgeführt werden.
- Genotyp: F- φ80(lacZ)ΔM15 ΔlacX74 hsdR(rκ–, mκ +) ΔrecA1398 endA1 tonA
- One Shot™ OmniMAX 2 T1R-Zellen (Kat.- Nr. C854003) eignen sich perfekt für den Einsatz in allen Klonanwendungen, einschließlich der Gateway™ Technologie. Sie bieten die höchste Transformationseffizienz jeder chemisch kompetenten Zelle im One Shot™ Verpackungsformat.
- Genotyp: F' {proAB+ lacIq lacZΔM15 Tn10(TetR) Δ(ccdAB)} mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80(lacZ)ΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 endA1 recA1 supE44 thi-1 gyrA96 relA1 tonA panD
- One Shot™ Stbl3 (Kat. Nr. C7373-03) reduzieren die Häufigkeit unerwünschter homologer Rekombinationen und eignen sich daher perfekt zum Klonen instabiler DNA.
- Genotyp: F- mcrΒ mrr hsdcS20 (rΒ-, mΒ-) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 (StrR) xyl-5 λ- leu mtl-1
- One Shot™ TOP-Zellen (Kat. Nr. C4040-03) eignen sich perfekt für das routinemäßige Klonen und sind in vielen TOPO™ Klonierungs- und Expressionskits enthalten.
- Genotyp: F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG λ-
Schnelles Wachstum: Ja
Blau/Weiß-Screening: Ja
Klonierung instabiler DNA: Geeignet zum Klonen instabiler DNA
Bibliothekenkonstruktion: Ja
Reduktion von Rekombination: Ja
Klonierung methylierter DNA: Ja
Verbesserung der Plasmid-Qualität: Ja
Propagation von ccdB-Vektoren: Nicht zur ccdB-Vektor-Propagation
F'-Episom (zur Herstellung von ssDNA): Enthält F'-Episom
Vorbereitung von nicht methylierter DNA: Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
T1-Phagen-resistent (tonA): Ja
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterien- oder Hefenstamm | Mach1, OmniMAX2, TOP10, Stbl3 |
| Inhalt und Lagerung | Der Probenehmer für kompetente Zellen enthält zwei Transformationen von je vier Stämmen chemisch kompetenter Zellen im One-Shot™ Format. Bei -80°C lagern. |
| Format | Rörchen |
| Konzentration | 1 x 10^9 Zellen/ml |
| Spezies | E. coli |
| Effizienz | > 1 x 10^9 |
| Produktlinie | One Shot |
| Produkttyp | Proben-Kit für kompetente Zellen |
| Menge | 8 x 50 μl |
| Versandbedingung | Trockeneis |