Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose-Gele, 1 %
Vorgefertigte, gebrauchsfertige Agarose-Gele für die Auflösung von DNA-Fragmenten mit mittlerem Durchsatz
Marke: Invitrogen™ G800801
289.05 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: Jede Packung E-Gel 48 Gele enthält 8 Gele und eine Anleitung.
Beschreibung
- Jedes Gel enthält 48 Proben-Wells und 4 Marker-Wells mit einer Lauflänge von 3,2 cm
- Laden Sie das E-Gel 48 Gel mit einer Mehrkanalpipette oder Liquid-Handling-Robotersystemen für erhöhten Durchsatz.
- Betrieb mit Mother und Daughter integrierten Netzteilen
- DNA-Banden lösen sich innerhalb von 20 Minuten klar auf
- Zur Verwendung mit DNA-Fragmenten zwischen 400 bp und 10 kb
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Jeder Karton mit E-Gel™ 48 Gelen enthält 8 Gele und ein Handbuch Lagerung bei Raumtemperatur. |
|
E-Gel | |
400 bp bis 10 kb | |
48-Well |
1 % | |
Agarose-Gel | |
Ethidiumbromid | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.