Learn More
Invitrogen™ FreeStyle™ MAX 293 Expression System
Beschreibung
Freestyle MAX Reagent ist ein neuartiges kationisches lipidbasiertes Reagenz, das für die Transfektion von FreeStyle Zellen mit hoher Effizienz entwickelt wurde. Das FreeStyle MAX-Expressionssystem kombiniert GIBCO™ FreeStyle Medien, FreeStyle MAX-Reagenz und entweder FreeStyle CHO-S-Zellen oder FreeStyle 293-Zellen. Die einzige Ausrüstung, die für die Verwendung des FreeStyle MAX-Systems erforderlich ist, ist ein CO2-Inkubator und ein Plattformschüttler mit Schüttelkolben oder einer Spinnerkultur
Das Freestyle MAX System bietet Folgendes:
- Einfaches, schnelles Protokoll für die transiente Transfektion von CHO- und 293-Zellen in Suspensionskulturen
- Funktionelle Proteine (bis zu Milligramm-Mengen) mit allen posttranslationalen Modifikationen, die in einer Woche produziert werden
- Vereinfachte nachgeordnete Aufreinigung von sezernierten Proteinen mit serumfreiem FreeStyle Medium
- Einfaches Protokoll für die Skalierung der Produktion
- Ersetzen Sie die zeitraubende Erzeugung stabiler Zelllinien in einer Woche durch eine großvolumige funktionelle Proteinproduktion.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierexpression, Säugetierproteinproduktion, Plasmid-Transfektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Transfektion, Transientenproteinproduktion und Hochdurchsatz-Screening
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | FreeStyle™ 293-F-Zellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, ohne Serum |
| Inhalt und Lagerung | FreeStyle Zellen in Flüssigstickstoff lagern. FreeStyle MAX-Reagenz bei 2–8°C lagern. FreeStyle CHO-Expressionsmedium, FreeStyle 293-Expressionsmedium und OptiPRO SFM bei 2–8°C im Dunkeln lagern. pCMV SPORT bei -20 C lagern. Unter den empfohlenen Lagerbedingungen ist das Produkt garantiert 6 Monate lang haltbar. Weitere Informationen zur Lagerung finden Sie im Handbuch. |
| Liefertyp | Transfektion |
| Kulturtyp | Suspensions-Zellkultur |
| Zelltyp | 293-abgeleitete Zellen |
| Transfection Technique | Lipidbasierte Transfektion, transiente Transfektion |
| Expressionsmechanismus | Zellbasierte Expression |
| Expressionssystem | Säugetiere |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinexpression |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.