Learn More
Invitrogen™ pLenti4/V5-DEST™ Gateway™ Vector
Für die lentivirale Expression eines Zielgens in sich teilenden und sich nicht teilenden Säugetierzellen
Marke:  Invitrogen™ V49810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11500846
  • 3110.00 € / 6 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: pLenti4/V5-DEST: 6 μg (40 μl 150 ng/μl-Vektor in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0); Plenti4/V5-GW/LacZ-Kontrolle: 10 μg (20 μl von 0,5 μg/μl-Vektor in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0); Stbl3 Chemisch kompetenter E. coli
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Vektor verfügt über den CMV-Promotor zur Förderung der konstitutiven Expression des Zielgens und den Zeocin-Auswahlmarker für eine stabile Auswahl
  • C-terminales V5-Tag für schnelle Nachweise
Klonierung, konstitutive Expression, Gateway Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusgenbereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
Konstitutiv
CMV
Zeocin™
V5-Epitop-Tag
pDEST, pLenti
Virale Expression
Lentiviral
Lentivirus-Expressionsvektor
Lagerung von ViraPower™ Lentivirale Gateway™ Vektoren bei –20 °C, enthält:
pLenti4⁄V5-DEST™: 6 µg (40 µl 150 ng⁄µl-Vektor in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0)
pLenti4⁄V5-G⁄WlacZ-Kontrolle: 10 µg (20 µl 0,5 µg⁄µl Vektor in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0)
One Shot™ Stbl3™ chemisch kompetente E. coli bei -80 °C lagern
Gateway™
Gateway™, ViraPower™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.