Learn More
Invitrogen™ Vivid Colors™ pcDNA™6.2/C-EmGFP-DEST Vector
Schnelle und einfache Fusion eines Proteins von Interesse mit den weit verbreiteten und gut gekennzeichneten fluoreszierenden Proteinen der Qualle Aequorea Victoria
Marke: Invitrogen™ V35520
1537.38 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beinhaltet: Jeder Vektor wird als superhelikale und lyophilisierte Plasmid-DNA geliefert.
Beschreibung
- Diese Vektoren enthalten das EGFP der nächsten Generation, Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP) für den einfachen, nicht invasiven Nachweis von rekombinantem Protein
- Fluoreszierende Proteine wurden für eine optimale Säugetierexpression humanisiert
- Vektoren bieten den CMV-Promotor für eine hohe Expression des rekombinanten fluoreszierenden Fusionsproteins
- Fusion am C-Terminus des Proteins
Zellanalyse, zellbasierte Reporter-Assays, zelluläre Bildgebung, Klonierung, konstitutive Expression, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Fluoreszenzprotein-Assays (z. B. GFP), Fluoreszenzprotein-Assays (GFP)/ Gateway-Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
GFP (EmGFP) | |
Jeder Vektor wird als superhelikale und lyophilisierte Plasmid-DNA geliefert. Lagerung nach der Resuspendierung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
Gateway™ | |
Gateway™, Vivid Colors™, pcDNA™ |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Blasticidin | |
GFP (EmGFP) | |
pDEST, pcDNA | |
Reporter-Assays, subzelluläre Lokalisierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.