Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagent
Artikelnummer. 11583137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11583137 15 ml 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11583137 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15338500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11800.00 €
    11327.65 € / 15 Milliliter
    Sparen 472.35 €
    4% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
Jede Einheit enthält ein Fläschchen Lipofectamine LTX Reagenz (15 ml).
Ausgewogenes Verhältnis von Potenz und Sanftheit für Zellen, was zu hoher Transfektionseffizienz und Viabilität führt
Lipofectamine LTX Reagent ist eine fortschrittliche Lösung für die Genexpression bei normalen und anspruchsvollen Zelltypen. Kein anderes auf Plasmid-DNA spezialisiertes Transfektionsreagenz bietet vergleichbare Effizienz, Anwenderfreundlichkeit und Sanftheit der Wirkung wie Lipofectamine LTX Reagent bei der Transfektion primärer, anspruchsvoller und empfindlicher Zelllinien. Lipofectamine LTX Reagenz besteht zu 100 % aus Komponenten nicht tierischen Ursprungs und eignet sich daher gut zur Prüfung von Forschungsexperimenten oder Zelllinien auf vorhandene Zoonosen wie BSE oder Virusinfektionen.
  • Hocheffiziente Transfektion verschiedenster Zelltypen, einschließlich primärer, anspruchsvoller und empfindlicher Zellen
  • Hohe Transfektionseffizienz in Kombination mit maximaler Zellviabilität (> 90 %)
  • Optimierte Protokolle – schnelle, einfache Protokolle für die meisten Zelllinien
  • Hocheffizientes Reagenz, um stabile Zelllinien zu schaffen
  • Effiziente Transfektion primärer Zellen
  • Erstklassiger Transport in anspruchsvolle Zellen
  • Umfassende Kompatibilität mit Zelllinien
  • Stabile Transfektion
  • Einfaches, schnelles, serum-kompatibles Protokoll
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Inhalt und Lagerung Jede Einheit enthält ein Fläschchen Lipofectamine™ LTX Reagenz (15 ml). Bei 2–8 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Zelltyp Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Probentyp Plasmid-DNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Produktlinie Lipofectamine
Produkttyp LTX Reagenz
Menge 15 ml
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Nasseis