Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Enthalten einen starken Promotor für eine starke Expression in Säugetierzellen
Marke: Invitrogen™ V38520
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: Vektoren (und die entsprechende Expressionskontrolle) werden superspiralisiert und lyophilisiert geliefert.
Beschreibung
- Enthält Selektionsmarker zur Erzeugung stabiler Zelllinien und Epitopmarkierung für den einfachen Nachweis mit monoklonalem Antikörper und schnelle Aufreinigung auf Nickel-Chelatharz
- Drei Leseframes zur Vereinfachung der Klonierung in Frames mit Fusions-Tag
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pcDNA™ |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Vektoren (und die entsprechende Expressionskontrolle) werden superspiralisiert und lyophilisiert geliefert. Lagerung bei -20 °C. Alle Vektoren bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
His-Tag (6x), Xpress Epitop-Tag | |
pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.