Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6/myc-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Enthalten einen starken Promotor für eine starke Expression in Säugetierzellen
Marke: Invitrogen™ V22120
874.80 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Auswahlmarkierung zur Erzeugung stabiler Zelllinien
- Verfügt über einen Epitop-Tag für die einfache Detektion mit einem monoklonalen Antikörper und für die schnelle Aufreinigung auf Nickel-Chelatharz
- Drei Leseframes zur Vereinfachung der Klonierung in Frames mit Fusions-Tag
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Konstitutiv | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
Vektoren (und die entsprechende Expressionskontrolle) werden superspiralisiert und lyophilisiert geliefert. Lagerung bei -20 °C. Alle Vektoren bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pcDNA™ |
CMV | |
Blasticidin | |
His Tag (6x), c-Myc Epitop-Tag | |
pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.