Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Master Mix (2X)
Invitrogen™ Hot-Start PCR Master Mix für schnelle und einfache PCR
85.75 € - 1532.00 €
Spezifikation
Format | Rörchen |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Beinhaltet: 4 x 1.25 ml Platinum II PCR Master Mix (2X), 2 x 1.25 ml Platinum GC Enhancer; 4 x 1.25 ml Wasser, Nuklease-frei
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15889844
|
Invitrogen™
14000012 |
50 Reaktionen |
85.75 €
50 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899844
|
Invitrogen™
14000013 |
200 Reaktionen |
334.00 €
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15809854
|
Invitrogen™
14000014 |
1000 Reaktionen |
1532.00 €
1000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für das universelle Primer-Hybridisieren und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
- Innovativer Puffer — ermöglicht ein universelles Primer-Hybridisierungsprotokoll durch isostabilisierende Primer-Template-Duplexstrukturen
- Spezielles Taq — bietet schnelles Cycling und Toleranz gegenüber gängigen Inhibitoren
- Platin-Heißstart-Technologie — gewährleistet eine überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und ermöglicht die Einrichtung von Reaktionen bei Raumtemperatur
- Optionaler grüner Puffer — reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung
Zusätzlich:
- Antikörper-vermittelter Heißstart
- Universelles Protokoll zur Hybridisierung
- Inhibitor-Resistenz
Anwendungen:
- Genotypisierung
- PCR mit hohem Durchsatz
- GC-reiche Templates
- Schnelle PCR
- Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
- Direkte PCR mit Blut
- PCR mit DNA, die aus FFPE-Proben extrahiert wurde
- Kolonie-PCR
- PCR aus bakteriellen 16S-rRNA-Genen
Spezifikation
Rörchen | |
Hoch |
Nur für Forschungszwecke