Learn More
Invitrogen™ pMIB/V5-His Vector Kit
3,6 kb-Vektor für die konstitutive Expression und Sekretion rekombinanter Proteine aus den Insektenzelllinien Sf9, Sf21 und High Five
Marke: Invitrogen™ V803001
913.68 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beinhaltet: Je 20 μg superhelikale und lyophilisierte pMIB/V5-His A-, B- und C-Vektoren, pMIB/V5-His/CAT-Kontrollvektor und je 2 μg OpIE2 Vorwärts- und Rückwärtssequenzierprimer.
Beschreibung
- Die Absonderung von Proteinen in serumfreies Medium vereinfacht die Aufreinigung und erleichtert die Entnahme von Proteinen aus kultivierten Zellen
- Der OpIE2-Promotor für die konstitutive Expression
- Das Honigbienen-Melittin-(HBM-)Sekretionssignal ermöglicht eine sezernierte Expression des Proteins
- Das Resistenzgen Blasticidin für eine schnelle Auswahl stabil transfizierter Zelllinien innerhalb von zwei Wochen
- C-terminales V5-Epitop- und Polyhistidin-Tag für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern und die schnelle Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz
Konstitutive Proteinexpression in Insektenzellen, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, sezernierte Proteinexpression in Insektenzellen
Spezifikation
OplE2 | |
Das pMIB/V5-His-Vektor-Kit enthält je 20 µg superhelikale und lyophilisierte pMIB/V5-His A-, B- und C-Vektoren, pMIB/V5-His/CAT-Kontrollvektor und je 2 µg OpIE2 Vorwärts- und Rückwärtssequenzierprimer. Bei -20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
pMIB |
Insektenzellen-Expressionsvektor | |
C-Terminal | |
Restriktionsenzym/MCS | |
InsectSelect™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.