Learn More
Invitrogen™ Proteinase K, rekombinant
Artikelnummer. 10124532
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10124532 1 g 1 Gramm
11578916 100 mg 100 Milligramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10124532
Marke: Invitrogen™ 25530031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Behält seine Aktivität unter verschiedenen Bedingungen bei
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg – optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5
  • Unter denaturierenden Bedingungen–z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff
  • In Gegenwart von Metall-Chelamitteln–z. B. EDTA
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen – optimale Abbautemperatur ist 65 °C
  • Proteinfilter: P
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit
Ein mAnson wird als die Enzymmenge beschrieben, die benötigt wird, um in einer Minute bei 37 °C 1 µmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freizusetzen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >40 E/mg
Inhalt und Lagerung Ein Röhrchen Proteinase K
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Menge 1 g
Produkttyp Proteinase K
Form Pulver