Learn More
Invitrogen™ Proteinase K, rekombinant
Artikelnummer. p-4926971
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10124532
Marke: Invitrogen™ 25530031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Behält seine Aktivität unter verschiedenen Bedingungen bei
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet.
  • Über einen breiten pH-Bereich hinweg – optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5
  • Unter denaturierenden Bedingungen–z. B. in Gegenwart von SDS oder Harnstoff
  • In Gegenwart von Metall-Chelamitteln–z. B. EDTA
  • Bei vergleichsweise hohen Temperaturen – optimale Abbautemperatur ist 65 °C
  • Proteinfilter: P
Anwendungen
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Definition einer Einheit
Ein mAnson wird als die Enzymmenge beschrieben, die benötigt wird, um in einer Minute bei 37 °C 1 µmol Folin-positive Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freizusetzen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine gDNA-Aufreinigung, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >40 E/mg
Inhalt und Lagerung Ein Röhrchen Proteinase K
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Menge 1 g
Produkttyp Proteinase K
Form Pulver