Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease H
Artikelnummer. 10368002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
120 E
30 E
Packungsgröße:
1 Stück
120 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10368002 30 E 1 Stück
10378002 120 E 120 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10368002 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18021014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 €
    289.65 € / 30 Einheiten
    Sparen 32.35 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ribonuklease H enthält 30 Einheiten, die in einer Konzentration von 2 U/μl geliefert werden
Baut speziell den RNA-Strang des RNA-DNA-Hybrids ab, um Oligoribonukleotide mit 5'-Phosphat-Terminus und einzelsträngige DNA zu produzieren
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des E. coli-RNase H-Gens auf einem Plasmid.
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Ribonuklease, unspezifische Endodeoxyribonuklease, 3‘- und 5‘-Exodeoxyribonuklease.
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolisiert 1 nmol RNA in 3H-markiertem Poly(A)Poly(dT) in 20 Minuten bei 37°C zu säurelöslichem Material.
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5 ), 0,1 M KCl, 10 mM MgCl2, 0,1 mM DTT, 5 % (Gewicht/Volumen) Saccharose, 0,5 nmol 3 H-markiertes Poly(A)Poly(dT) und Enzym in 50 μl, 20 Minuten lang bei 37°C.
Entfernung der mRNA während der Zweitstrang-cDNA-Synthese; Entfernung von Poly(A)-Sequenzen aus mRNA bei Vorhandensein von Oligo(dT); Oligodeoxyribonukleotide-gerichtete Spaltung von RNA; PCR- und Echtzeit-PCR; reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen Ribonuklease H mit 30 Einheiten, die in einer Konzentration von 2 U/µl
geliefert werden. Bei -20°C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Enzym RNase
Menge 30 E
Produkttyp Ribonuclease H