Learn More
Invitrogen™ T-REx™ Jurkat Cell Line
Spart Zeit und Aufwand bei der Verwendung des T-REx Systems
Marke: Invitrogen™ R72207
1988.55 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05000kg
Beinhaltet: 3 x 106 Zellen werden gefroren in 1 ml 90%igem Gesamtmedium mit 10 % DMSO geliefert.
Beschreibung
- Stabile Expression des Tetracyclin-Repressorproteins
- T-REx-Zelllinien werden durch transiente Transfektion mit dem positiven Kontrollvektor pcDNA™4/TO/lacZ auf ihre Funktion hin getestet
- T-REx-Zelllinien weisen äußerst niedrige basale Expressionswerte im unterdrückten Zustand und hohe Expressionswerte bei der Induktion mit Tetracyclin auf
Expression bei Säugetieren, Zelllinien für die Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression
Spezifikation
1 x 107 Zellen werden gefroren in 1 ml 90%igem Gesamtmedium mit 10 % DMSO geliefert. In Flüssigstickstoff lagern. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. | |
T-REx-™ Jurkat-Zelllinie | |
Human | |
T-REx™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.