Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Ligase (1 U/μl)
Artikelnummer. p-4918234
Click to view available options
Menge:
100 U
4 x 500 E
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10124752
Marke: Invitrogen™ 15224017
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Fläschchen mit 5X-Reaktionspuffer (250 mm Tris-HCl (pH 7.6), 50 mm MgCl2, 5 mm ATP, 5 mm DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8000)
Ideale für Klonierungen (Ligation von stumpfen oder kohäsiven Enden) und Anhängen von Linkern oder Adaptern an DNA-Fragmente mit stumpfen Enden
T4 DNA-Ligase katalysiert die Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen doppelsträngigen DNAs mit 3‘-Hydroxyl- und 5‘-Phosphat-Enden unter Verwendung von ATP. Einzelsträngige Nukleinsäuren stellen keine Substrate für dieses Enzym dar.
  • Optimierte Ligation innerhalb von 5 Minuten
  • Quelle: Isoliert ausE. coli lambda lysogen NM989
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease, 3‘ und 5‘-Exodeoxyribonuklease-Assays; Ligationseffizienz getestet.
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit katalysiert den Einbau von 1 nmol 32P-markiertem Pyrophosphat in ATP in 20 Min. bei 37°C. Eine Einheit entspricht ca. 300 Ligationen überhängender Enden
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2, 10 mM DTT, 66 μM ATP, 3,3 μM 32P-markiertes Pyrophosphat und Enzym in 0,1 ml für 20 Min. bei 37°C.
ChiP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetik &, nicht-kodierende RNA-Forschung, Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 U/μl
Inhalt und Lagerung T4 DNA Ligase wird mit einem Fläschchen mit 5X Reaktionspuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8.000] geliefert. Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym Ligase
Kompatibler Puffer DNA-Ligase-Puffer, 5x Reaktionspuffer
Menge 100 U
Produkttyp T4 DNA-Ligase
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.