Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, recombinant
Artikelnummer. p-4918155
Click to view available options
Menge:
3 x 500 E
500 E
Packungsgröße:
3 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gefahrenwarnung: Giftig; Kaliumkacodylat im Reaktionspuffer enthalten. Enthält auch Kobaltchlorid, eine hochtoxische Chemikalie. Sicherheitsdatenblatt einsehen.
Artikelnummer. 10573093
Marke: Invitrogen™ 10533065
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gefahrenwarnung: Giftig; Kaliumkacodylat im Reaktionspuffer enthalten. Enthält auch Kobaltchlorid, eine hochtoxische Chemikalie. Sicherheitsdatenblatt einsehen.
Beinhaltet
Fläschchen mit 5x Puffer [500 mM Kaliumcacodylat (pH 7.2), 10 mM CoCl2 , 1 mM DTT]
Kontrollierte Leistung und Qualität
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Recombinant (rTdT) ist eine DNA-Polymerase zum Katalysieren der Addition von Desoxynukleotiden an das 3fi-Hydroxyl-Ende von DNA.
  • Quelle: Aufgereinigt aus Baculovirus-Klon des Kalbsthymus-TdT
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endonuklease, 3' und 5' Exodeoxyribonuklease und geprüfte Niveaus der Integration
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 1 nmol dATP in säurefällbarem Material in 1 h bei 37°C, wobei d(pA)50 als Primer verwendet wird
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 0,2 M Kaliumcacodylat (pH 7,2), 10 mM MgO4 C4 H6 , 1 mM 2-Mercaptoethanol, 0,5 mg/mL BSA, 100 flM d(pA)50, 1 mM [3H]dATP und Enzym in 0,15 mL für 1 h bei 37°C
Klonierung; Restriktionsenzymklonierung; Homopolymer-Tailing von Vektor und Insert zum Klonen; Markierung von Oligonukleotiden mit Biotin, 32P- oder 35S-Marker; Apoptose (TUNEL)
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Recombinant (rTdT) wird mit einem Fläschchen mit 5x Puffer (500 mM Kaliumkakodylat, pH-Wert 7,2, 10 mM CoCl2 1 mM DTT) geliefert. Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Enzym Terminale Desoxynukleotidyltransferase
Kompatibler Puffer 5x Puffer, Reaktionspuffer
Menge 500 E
Produkttyp TdT
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.