Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Buffer
Artikelnummer. 11518906
Click to view available options
Menge:
2 x 0,8 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gefahrenwarnung: Giftig; Kaliumkacodylat im Reaktionspuffer enthalten. Enthält auch Kobaltchlorid, eine hochtoxische Chemikalie. Sicherheitsdatenblatt einsehen.
Artikelnummer. 11518906
Marke: Invitrogen™ 16314015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gefahrenwarnung: Giftig; Kaliumkacodylat im Reaktionspuffer enthalten. Enthält auch Kobaltchlorid, eine hochtoxische Chemikalie. Sicherheitsdatenblatt einsehen.
Lieferung mit terminaler Desoxyribonukleotidyltransferase (TdT)
  • Rezeptur: 500 mM Kaliumcacodylat (pH-Wert 7,2), 10 mM CoCl2 , 1 mM DTT
Homopolymer-Tailing von Vektor und Insert zum Klonen; Markierung von Oligonukleotiden mit Biotin, 32P- oder 35S-Marker (3); Apoptose (TUNEL); Klonierung; Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Recombinant (rTdT) wird mit einem Fläschchen mit 5x Puffer (500 mM Kaliumkakodylat, pH-Wert 7,2, 10 mM CoCl2 1 mM DTT) geliefert. Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Kompatibler Puffer 5x Puffer, Reaktionspuffer
Menge 2 x 0,8 ml
Produkttyp TdT
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Buffer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium Cacodylate