Learn More
Invitrogen™ Topoisomerase I
Artikelnummer. 10296182
Click to view available options
Menge:
500 E
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10296182
Marke: Invitrogen™ 38042024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Katalysiert die Entfernung von superhelikalen Windungen aus kovalent geschlossener DNA durch einen transienten Bruch und die Wiederherstellung von Phosphodiester-Bindungen
  • Topoisomerase I ist in Anwesenheit von EDTA aktiv
  • Quelle: Aufgereinigt aus Kalbsthymus
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease-, 3'- und 5'-Exodeoxyribonuklease- und Phosphatase-Assays; Umwandlung von überspiralisierter (Supercoil-)DNA in entspannte DNA
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit katalysiert die Umwandlung von 0,5 μg Superhelix-ΦX174-RF-DNA in 30 Minuten bei 37°C in einen entspannten Zustand.
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,5), 50 mM KCl, 10 mM MgCl2 , 0,1 mM EDTA, 0,5 mM DTT, 30 μg/mL BSA, 0,5 μg ΦX174-RF-DNA und Enzym in 50 μl für 30 min bei 37°C
Relaxation von DNA mit positivem und negativem Supercoiling, Erzeugung von DNA-Topoisomeren, Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Versandbedingung Nasseis
Enzym Topoisomerase
Menge 500 E
Produkttyp Topoisomerase I