Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Glykogen
Artikelnummer. 10757844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10757844 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10757844 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    143.65 € / 100 Mikroliter
    Sparen 7.35 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
1 Fläschchen mit 100 μl von 20 μg/μl UltraPure Glykogen
Wird als Träger für Nukleinsäurefällung in Ethanol verwendet
  • Konzentration: 20 μg/μl in RNase-freiem Wasser
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
Chip-on-Chip, Chromatin-Biologie, DNA- und RNA-Aufreinigung und -analyse, DNA-Extraktion, Allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, Genomische DNA-Aufreinigung, RNAi, Epigenetik und nicht codierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen mit 100 µl von 20 µg/µl UltraPure Glykogen.
Bei -5°C bis -30°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Menge 100 μl
Produkttyp Glykogen
Produktlinie UltraPure
Form Flüssig