Learn More
Jodid-Jodat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodid-Iodat-Konzentrat |
| Menge | 1 St. |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC-Name | Kaliumiodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.00 |
| Verpackung | Ampulle |