Learn More
Iodmonobromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7789-33-5 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | I Br |
| Synonym | Iodine monobromide, Iodobromine |
| InChI-Formel | InChI=1S/BrI/c1-2 |
| SMILES | BrI |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.81 |
| Formelmasse | 205.8228 |