Learn More
Jod-Lösung, 0.005 M
Artikelnummer. 10224582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10224582 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10224582 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.1001.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kommt in Labors für genaue volumetrische Analysen und Titrationen zum Einsatz. Jodlösung 0.005 M Chem-Lab ist eine normierte Lösung mit 1.269 g I2 pro 1 l Wasser. Wird auch topisch als Desinfektionsmittel und Antibakterium verwendet. (Vor Gebrauch kalibri
Jod ist ein nichtmetallisches Element der Halogengruppe. Es ist ein für die Ernährung wichtiges chemisches Element, und spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Synthese von Schilddrüsenhormonen. In einer Lösung hat es gegen Infektionen wirkende Eigen
Spezifikation
CAS 7553-56-2, 7732-18-5
Menge 1 l
Summenformel I2
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Iodtinktur, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC-Name Diiod
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formelmasse 253.81 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005 mol/l
Dichte 1.01 g/ml